Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Polypropylen, leer
Artikelnummer. 12762213 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
30 ml
45 mL
70 ml
Beschreibung:
100/Packung
20/Packung
20er-Pckg.
30er-Pckg.
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12762213
Marke: Macherey-Nagel™ 730161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor. Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
  • Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
  • Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
  • Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
  • Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Säulentyp Leer
Beschreibung 30er-Pckg.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) CHROMABOND Adsorptionsmittel
Typ Polypropylen SPE-Säule
Enthält Polyethylen-Fritten, Filterelement