Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | CHROMABOND PSA |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P-Wechselwirkung |
| Porengröße | 60 μm |
| Mehr anzeigen |