Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Trennsäule
Artikelnummer. 12870951 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
30 ml
45 mL
70 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
12870951 3 mL 100 Stück
10759314 1 ml 100 Stück
12864361 30 ml -
12864431 45 mL 50 Stück
12864501 70 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12870951 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730732
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTL Trennkolonnen sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich.
  •  Automatische Trennung eines Zwei-Phasen-Gemisches ohne Trenntrichter
  • Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
  • Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
  • Die obere Phase verbleibt in der Säule, sodass beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung stehen. 
  • Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
  • PTL für Lösungsmittel leichter als Wasser, z. B. für Diethylether, Hexan
  • Maximale Größe 70 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lösungsmittel leichter als Wasser, Diethylether, Hexan
Sorbens Chromabond PTL
Typ Phasentrennsäule