Beschreibung
- Automatische Trennung eines zweiphasigen Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, daher stehen beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTS für Lösungsmittel, die schwerer als Wasser sind, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethanmaximale Größe 150 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lösungsmittel schwerer als Wasser, für Trichlormethan, Dichlormethan |
| Sorbens | Chromabond PTS |
| Typ | Phasentrennsäule |