Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Automatische Trennung eines zweiphasigen Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, daher stehen beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTS für Lösungsmittel, die schwerer als Wasser sind, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethanmaximale Größe 150 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 150 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lösungsmittel schwerer als Wasser, für Trichlormethan, Dichlormethan |
| Sorbens | Chromabond PTS |
| Typ | Phasentrennsäule |