Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Artikelnummer. 12877821 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12877821
Marke: Macherey-Nagel™ 730720
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTS Trennsäulen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel erhältlich, die schwerer als Wasser sind.
  • Automatisches Abscheiden eines Zweiphasengemischs ohne Scheidetrichter
  • Zweiphasengemische werden vollständig der Säule zugeführt, wobei die Phasengrenze ohne weiteren Aufwand bestimmt wird.
  • Nach Durchlauf der unteren Phase stoppt die Spezialmembran den Zulauf automatisch.
  • Die obere Phase verbleibt in der Säule, wodurch beide Phasen für weitere Analysen zur Verfügung stehen.
  • Betreiben der Säulen mit Unter- oder Überdruck nicht zulässig
  • PTS für Lösungsmittel leichter als Wasser, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethan Maximale Größe 150 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 45 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lösungsmittel schwerer als Wasser, für Trichlormethan, Dichlormethan
Sorbens Chromabond PTS
Typ Phasentrennsäule