Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12496666 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
12496666 500mg 6 mL -
10426091 100mg 1 ml 100 Stück
10659342 500mg 3 mL 50 Stück
10358071 200mg 3 mL 50 Stück
10388351 1 g 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12496666 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730425
Lager vorrätig
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens CHROMABOND SA
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob, p-p Interaktion
Porengröße 60 Å
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g