Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Marke:  Macherey-Nagel™ 730079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10055831
  • 212.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spezifikation
Spezifikation
Silika
SPE (Festphasenextraktion)
45 μm
60 µm
3 mL
500mg
SPE-Säule
500 m2/g