Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Marke: Macherey-Nagel™ 730323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spécification
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion und Ionenaustausch | |
CHROMABOND | |
Polypropylen SPE-Säule | |
30pcs |
6 mL | |
1 g | |
45 μm | |
Quaternäres Amin (Austauscher für stark basische Anionen) | |
60 Å | |
500 m2/g |