Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10470322 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10470322
Marke: Macherey-Nagel™ 730322
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 200mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion (SAX)
Partikelgröße 45 μm
Sorbens CHROMABOND SB
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g