Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | CHROMABOND SB |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |