Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10536531 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10536531 100mg 1 ml 100 Stück
10055831 500mg 3 mL 50 Stück
10470322 200mg 3 mL 50 Stück
10430132 1 g 6 mL 30 Stück
10480512 500mg 6 mL 30 Stück
5 options
Artikelnummer. 10536531
Marke: Macherey-Nagel™ 730078
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100mg
Partikelgröße 45 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g