Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Glas
Artikelnummer. 10311392 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
1 g
2g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10311392
Marke: Macherey-Nagel™ 730073G
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Partikelgröße 45 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g