Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10195690 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
45 mL
70 mL
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 10 g
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 1g
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 2g
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 5g
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10195690
Marke: Macherey-Nagel™ 730075
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Beschreibung Adsorptionsgewicht: 1g
Partikelgröße 45 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g