Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Beschreibung | Adsorptionsgewicht: 500mg |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 μm |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |