Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
45 mL
70 mL
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 10 g
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 1g
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 2g
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 5g
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Beschreibung | Adsorptionsgewicht: 200mg |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | CHROMABOND SiOH |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 μm |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |