Learn More
Macherey-Nagel™ Chromab. Säulen SiOH, 6 ml, 1000 mg BIG (VE=250Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |