Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND SPE Vakuumkammer
Artikelnummer. 16099311 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Ports:
12 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Ports Packungsgröße
16099311 12 Positionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16099311 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730150N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1057.27 €
    1034.25 € / 1 Stück
    Sparen 23.02 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die CHROMABOND SPE Vakuumkammer, komplett, ist die perfekte Wahl, wenn es um die Beschleunigung der Probenverarbeitung von bis zu 12 Positionen gleichzeitig geht.
  • Komplettes Vakuumkammersystem
Spezifikation
Beschreibung Vakuumkammer, Komplettsystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung
Enthält 1x Glasschrank, 1x Deckel (komplett, inkl. 4x Fuß, Luer-Anschlüsse, 1x Deckeldichtung), 12x austauschbare Nadeln (PP), 1x Vakuummessgerät, 1x Steuerventil, 12x Luer-Ventile (Absperrhähne), 12x Kappen, 1x variables Gestell (6 Platten), 1x PP-Vorratsbehälte
Anzahl Ports 12 Positionen