Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Schlauchadapter für die Aufgabe groSSer Probenvolumina auf 3 und 6 mL
Artikelnummer. 12860771 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4/Packung
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12860771 4/Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12860771 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 €
    269.85 € / 4 Stück
    Sparen 14.15 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Vakuum-Sammelleitern
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 und 6 ml-Glassäulen, für die Anwendung großer Probenvolumina
Typ Schlauchadapter
Menge 4/Packung