Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Vakuumverteiler
Artikelnummer. 10025731 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
bis zu 12 Spalten
bis zu 16 LV-Säulen
bis zu 24 Spalten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10025731 bis zu 24 Spalten 1 Stück
10799172 bis zu 12 Spalten -
10236331 bis zu 16 LV-Säulen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10025731
Marke: Macherey-Nagel™ 730151
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12, 16 oder 24 Proben. Die Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ vollständige Vakuumkammer kann mit Säulen und Kassetten eingesetzt werden, die bei der Festphasenextraktion (SPE) verwendet werden.
Die komplette CHROMABOND Vakuumkammer besteht aus:
  • Rechteckiger Glasschrank mit Polypropylendeckel und Deckeldichtung (2 Größen erhältlich):
    • Der kleine fasst bis zu 12 CHROMABOND™-Säulen oder CHROMAFIX™-Kartuschen
    • Der große fasst bis zu 16 CHROMABOND™-LV-Säulen oder bis zu 24 CHROMABOND™-Säulen oder CHROMAFIX™-Kartuschen
  • Abnehmbare Nadeln auf der Unterseite des Deckels
  • Vakuummeter zum Ablesen des Vakuumdrucks in der Kammer
  • Steuerventil zur Einstellung des Vakuums in der Kammer
  • Austauschbare Ventile mit Kappen, die eine individuelle Vakuumsteuerung jeder SPE-Säule ermöglichen
  • Variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) bis zu 24 Spalten
Typ Vakuumkammer
Menge Je 1