Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen XTR Volumen: 150 mL, Füllmenge: 37,5 g Kieselgur Volumina bis
Artikelnummer. 12860711 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12860711 150 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12860711 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.84 €
    127.05 € / 1 Stück
    Sparen 13.79 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Spezifikation
Produkttyp Chromabond XTR-Säule
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Polypropylen
Menge 10 Packung
Gewicht (metrisch) 37,5 g