Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR SPE-Säulen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10545371 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
250 mg
500 mg
3 g
4.5 g
8,3g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
15 ml
30 ml
45 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Eluenten mit zu hohem Alkoholgehalt verursachen eine Volumensteigerung der wässrigen Phase auf dem CHROMABOND™ XTR. Hier könnte die Säule überladen und die wässrige Phase aus der Säule verdrängt werden. In diesem Fall muss eine Säule mit höherer Kapazität verwendet werden.
Artikelnummer. 10545371
Marke: Macherey-Nagel™ 730501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eluenten mit zu hohem Alkoholgehalt verursachen eine Volumensteigerung der wässrigen Phase auf dem CHROMABOND™ XTR. Hier könnte die Säule überladen und die wässrige Phase aus der Säule verdrängt werden. In diesem Fall muss eine Säule mit höherer Kapazität verwendet werden.
Entwickelt für eine gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge. Die Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR SPE-Säulen aus Polypropylen enthalten die Kieselguhr-Phase für Flüssig-Flüssig-Extraktionen. Die Säulen verfügen über eine große Porengröße und ein hohes Porenvolumen für die Verwendung mit wässrigen Lösungen mit hoher Viskosität. Volumen von 1 bis 45 ml.
Polypropylen-SPE-Säulen mit einem Grundmaterial aus grobkörnigem Kieselgur (auch bekannt als Diatomeenerde, Hydromatrix, Celit) sowie einer großen Porengröße und einem hohen Porenvolumen. Der pH-Wert wässriger Lösungen kann an der Säule von 1 – 13 eingestellt werden, wodurch Proben verschiedener Verbindungen unter optimierten Bedingungen eluiert werden können.
Applikation:
Für die Flüssig-Flüssig-Extraktion hochviskoser wässriger Lösungen ohne Verwendung eines Trenntrichters. Die Säulen zeichnen sich durch eine hohe Wasserbelastbarkeit ohne Durchbruch bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln aus. Sie eignen sich auch zum Entfernen kleiner Wassermengen aus Lösungsmitteln, die nicht mit Wasser mischbar sind. 
  • Physiologische Flüssigkeiten (Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie
  • Farbstoffe in Textilien
  • Umwelt- und Lebensmittelanalysen
Vorteile:
  • Schnell, reproduzierbar und wirtschaftlich
  • Gleichzeitige Vorbereitung mehrerer Proben
  • Keine Probleme mit der Phasentrennung — keine Bildung von Emulsionen
  • Schnelle Erholzeiten
  • Zeit- und Lösungsmitteleinsparung
  • Organische Lösungen müssen nach der Trennung nicht getrocknet werden
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp Polypropylen
Säulenbettgewicht 250 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen
Sorbens Chromabond XTR
Typ Allgemeine Säule