Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle
Artikelnummer. 10759114
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
200 Ampullen
25 Vials
55
Fläschchen
Fläschchen (100)
Fläschchen (104)
Fläschchen (105)
Material:
Aluminium
Kunststoff
Schaum
Schaumstoff
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm OD Fläschchen
15mm OD Fläschchen
8mm OD Fläschchen
Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser
Röhrchen mit 11 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10759114 Fläschchen (100) Kunststoff 12mm OD Fläschchen 5 Stück
11922585 25 Vials Aluminium 12mm OD Fläschchen 1 Stück
10235812 Fläschchen Aluminium Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser 5 Stück
10162882 55 Aluminium 15mm OD Fläschchen 5 Stück
10494302 Fläschchen (104) Aluminium Röhrchen mit 11 mm Außendurchmesser 5 Stück
10122932 Fläschchen (105) Schaumstoff 12mm OD Fläschchen 5 Stück
10529922 200 Ampullen Schaum 8mm OD Fläschchen 5 Stück
10769304 Fläschchen Kunststoff Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10759114 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B100
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie mit diesem robusten Fläschchengestell für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport.
Sparen Sie Platz im Kühlgerät, und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport. Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle sind in verschiedenen Materialien, Farben und Kapazitäten für vielfältige Anwendungsanforderungen erhältlich.
Wählen Sie aus einem Sortiment an chemisch beständigen und sehr robusten Gestellen.
  • Aluminium- und Kunststoffmodelle sind temperaturbeständig von -90 bis +121°C (-130 bis +250°F)
  • Aluminium- und Kunststoffmodelle sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fläschchengestelle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Divers
Aufnahmevermögen Fläschchen (100)
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) 12mm OD Fläschchen
Menge 5
Produkttyp Fläschchenständer
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.