Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle
Artikelnummer. 10769304
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
200 Ampullen
25 Vials
55
Fläschchen
Fläschchen (100)
Fläschchen (104)
Fläschchen (105)
Material:
Aluminium
Kunststoff
Schaum
Schaumstoff
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm OD Fläschchen
15mm OD Fläschchen
8mm OD Fläschchen
Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser
Röhrchen mit 11 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10769304 Fläschchen Kunststoff Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser 1 Stück
11922585 25 Vials Aluminium 12mm OD Fläschchen 1 Stück
10235812 Fläschchen Aluminium Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser 5 Stück
10162882 55 Aluminium 15mm OD Fläschchen 5 Stück
10494302 Fläschchen (104) Aluminium Röhrchen mit 11 mm Außendurchmesser 5 Stück
10122932 Fläschchen (105) Schaumstoff 12mm OD Fläschchen 5 Stück
10529922 200 Ampullen Schaum 8mm OD Fläschchen 5 Stück
10759114 Fläschchen (100) Kunststoff 12mm OD Fläschchen 5 Stück
8 options
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Artikelnummer. 10769304
Marke: Thermo Scientific™ T10/20
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Sorgen Sie mit diesem robusten Fläschchengestell für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport.
Sparen Sie Platz im Kühlgerät, und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport. Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle sind in verschiedenen Materialien, Farben und Kapazitäten für vielfältige Anwendungsanforderungen erhältlich.
Wählen Sie aus einem Sortiment an chemisch beständigen und sehr robusten Gestellen.
  • Aluminium- und Kunststoffmodelle sind temperaturbeständig von -90 bis +121°C (-130 bis +250°F)
  • Aluminium- und Kunststoffmodelle sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fläschchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Fläschchen
Material Kunststoff
Positionen 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser
Produkttyp Fläschchenständer
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.