Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Kartusche
Artikelnummer. 10628621 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
240mg
480mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht unitSize
10628621 480mg 50 Stück
10755952 240mg 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10628621
Marke: Macherey-Nagel™ 731802
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenbettgewicht 480mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, Pestizide
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Gehäuse C18
Typ Chromafix C18 Kartusche
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g