Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Kartusche
Artikelnummer. 10755952 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
240mg
480mg
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
10755952 240mg 50 Stück
10628621 480mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755952 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731801
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenbettgewicht 240mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, Pestizide
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Gehäuse C18
Typ Chromafix C18 Kartusche
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g