Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Kartusche
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
240mg
480mg
Packungsgröße:
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenbettgewicht | 240mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unpolare Verbindungen, Pestizide |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Gehäuse C18 |
| Typ | Chromafix C18 Kartusche |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50/Packung |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |