Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Kartusche
Artikelnummer. 10184511 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
270mg
530mg
950mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
10184511 950mg 50 Stück
10348071 270mg 50 Stück
10535551 530mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184511 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731806
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenbettgewicht 950mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, Koffein, Drogen, Konservierungsstoffe, Fettsäuren, Nikotin, PAK, Pestizide, PCB, Schwermetalle, Vitamine, sehr gut geeignet für die Entsalzung von Proben
Partikelgröße 45 μm
Sorbens C18 ec
Typ Chromafix C18 ec Kassette
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g