Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Kartusche
Artikelnummer. p-8012071 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
270mg
530mg
950mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10348071
Marke: Macherey-Nagel™ 731804
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenbettgewicht 270mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, Koffein, Drogen, Konservierungsstoffe, Fettsäuren, Nikotin, PAK, Pestizide, PCB, Schwermetalle, Vitamine, sehr gut geeignet für die Entsalzung von Proben
Partikelgröße 45 μm
Sorbens C18 ec
Typ Chromafix C18 ec Kassette
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g