Learn More
Macherey-Nagel™ Festphasenextraktionskartuschen CHROMAFIX 400-C4 Füllmenge: 400 mg, (VE=50 Stck.)
Artikelnummer. 10092821 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10092821 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10092821 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731741
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbindungen, die bei C18 oder C8 zu stark zurückgehalten werden
Partikelgröße 45 μm
Typ Chromafix C4 Kartusche
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g