Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Kartusche
Artikelnummer. 10639771 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
780mg
1500mg
2800mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht unitSize
10639771 1500mg 50 Stück
10639961 2800mg -
10441282 780mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10639771 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731853
Lager vorrätig
Spezifikation
Basismaterial Trocken (Na2 SO4)
Säulenbettgewicht 1500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Spuren von Wasser aus organischen Lösungen
Typ Chromafix Dry (Na2 SO4) Kartusche
Menge 50/Packung