Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Kartusche
Artikelnummer. 10639961 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
780mg
1500mg
2800mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
10639961 2800mg -
10639771 1500mg 50 Stück
10441282 780mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10639961 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731854
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Trocken (Na2 SO4)
Säulenbettgewicht 2800mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Spuren von Wasser aus organischen Lösungen
Typ Chromafix Dry (Na2 SO4) Kartusche
Menge 50/Packung