Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Kartusche
Artikelnummer. p-8012073 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
780mg
1500mg
2800mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10639771
Marke: Macherey-Nagel™ 731853
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Trocken (Na2 SO4)
Säulenbettgewicht 1500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Spuren von Wasser aus organischen Lösungen
Typ Chromafix Dry (Na2 SO4) Kartusche
Menge 50/Packung