Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P Kartusche
Artikelnummer. 10246851 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
330 mg
680 mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10246851
Marke: Macherey-Nagel™ 731841
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auflösen einer Vielzahl von Verbindungen von Wasser oder Öl. Chromafix™ HR-P Kartuschen enthalten ein hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz und werden für die SPE verwendet.
Eigenschaften
  • Hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer
  • Spezifische Oberfläche 1200 m2/g.
  • Partikelgröße 50–100 μm
  • Sehr hohe Bindungskapazität, bis zu 30 Prozent des Adsorptionsgewichts (zum Vergleich: Silika-Adsorbentien etwa 3 Prozent)
Empfohlene Anwen-dung:
  • Aromatische Verbindungen
  • Phenole aus Wasser
  • Nitroaromaten aus Wasser
  • Pestizide aus Wasser
  • PAHs aus Öl
Specifications
Säulenbettgewicht 680 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aromatische Stoffe, Phenole aus Wasser, Nitroaromate aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAH aus Öl
Partikelgröße 50 bis 100 μm
Sorbens HR-P
Typ Chromafix HR-P Kartusche
Menge 50/Packung
Harzzusammensetzung Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz
Oberfläche (metrisch) 1200 m2/g