Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P Kartusche
Artikelnummer. 10678572 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
330 mg
680 mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
10678572 200 mg 50 Stück
10368211 330 mg 50 Stück
10246851 680 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678572 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731839
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auflösen einer Vielzahl von Verbindungen von Wasser oder Öl. Chromafix™ HR-P-Kartuschen enthalten ein hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorptionsharz für die Festphasenextraktion.
Merkmale
  • Hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer
  • Spezifische Oberfläche 1200 m²/g
  • Partikelgröße –50 100 μm
  • Sehr hohe Bindungskapazität, bis zu 30 Prozent des Adsorbensgewichts (zum Vergleich: Silica-Adsorbentien etwa 3 Prozent)
Empfohlene Anwendung:
  • Aromatische Verbindungen
  • Phenole aus Wasser
  • Nitroaromaten aus Wasser
  • Pestizide aus Wasser
  • PAHs aus Öl
Spezifikation
Säulenbettgewicht 200 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aromatische Stoffe, Phenole aus Wasser, Nitroaromate aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAH aus Öl
Partikelgröße 50 bis 100 μm
Sorbens HR-P
Typ Chromafix HR-P Kartusche
Menge 50/Packung
Harzzusammensetzung Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz
Oberfläche (metrisch) 1200 m2/g