Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Kartusche
Artikelnummer. 12824371 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
155mg
240mg
500mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
12824371 155mg 50 Stück
12804441 240mg 50 Stück
12814511 500mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12824371 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731768
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenbettgewicht 155mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Saure aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Phenolsäure, acidische Herbizide
Partikelgröße 45 oder 85 μm
Sorbens Starker Quat. Ammoniummodifizierter polymerischer Anionenaustauscher
Typ Chromafix HR-XA Kartusche
Porengröße 55 bis 65 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g