Spezifikation
| Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
| Säulenbettgewicht | 155mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfluorierte Tenside, daure Verbindungen wie Sulfonate, aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum |
| Partikelgröße | 45 oder 85 μm |
| Sorbens | Schwach grundlegender sekundärer und tertiärer Ammoniumpolymer-Anionenaustauscher |
| Typ | Chromafix HR-XAW Kartusche |
| Porengröße | 55 bis 65 Å |
| Menge | 50/Packung |
| Oberfläche (metrisch) | 850 m2/g |