Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW Kartusche
Artikelnummer. 12778252 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
155mg
240mg
500mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht unitSize
12778252 240mg 50 Stück
12768252 155mg 50 Stück
12788252 500mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12778252 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731772
Verfügbar ab: 02-09-2026
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenbettgewicht 240mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfluorierte Tenside, daure Verbindungen wie Sulfonate, aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum
Partikelgröße 45 oder 85 μm
Sorbens Schwach grundlegender sekundärer und tertiärer Ammoniumpolymer-Anionenaustauscher
Typ Chromafix HR-XAW Kartusche
Porengröße 55 bis 65 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g