Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW Kartusche
222.00 € - 316.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfluorierte Tenside, daure Verbindungen wie Sulfonate, aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum |
Partikelgröße | 45 oder 85 μm |
Sorbens | Schwach grundlegender sekundärer und tertiärer Ammoniumpolymer-Anionenaustauscher |
Typ | Chromafix HR-XAW Kartusche |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12778252
|
Macherey-Nagel™
731772 |
240mg |
247.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12768252
|
Macherey-Nagel™
731771 |
155mg |
222.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12788252
|
Macherey-Nagel™
731773 |
500mg |
316.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
45 oder 85 μm | |
Chromafix HR-XAW Kartusche | |
50/Packung |
Perfluorierte Tenside, daure Verbindungen wie Sulfonate, aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum | |
Schwach grundlegender sekundärer und tertiärer Ammoniumpolymer-Anionenaustauscher | |
55 bis 65 Å | |
850 m2/g |