Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC Kartusche
Artikelnummer. 12894301 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
155mg
240mg
500mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
12894301 500mg 50 Stück
12830961 155mg 50 Stück
12801041 240mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12894301 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731757
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktive Grundbestandteile aus stark Matrix-kontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln
Partikelgröße 45 oder 85 μm
Sorbens Benzenesulfonsäure modifizierter Polymerkationenaustauscher
Typ Chromafix HR-XC Kartusche
Porengröße 65 bis 75 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 800 m2/g