Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Kartusche
Artikelnummer. 12757740 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
155mg
240mg
500mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht unitSize
12757740 240mg 50 Stück
12767740 500mg 50 Stück
12798252 155mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12757740 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731775
Verfügbar ab: 02-09-2026
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenbettgewicht 240mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basisverbindungen wie quaternäre Amine, grundlegende aktive Inhaltsstoffe aus stark Matrix-kontaminierten Proben
Partikelgröße 45 oder 85 μm
Sorbens Schwacher Carbonsäure-modifizierter Polymerkationenaustauscher
Typ Chromafix HR-XCW Kartusche
Porengröße 50 bis 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g