Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMAFIX Clean-up Kartuschen für Ionen- chromatographie 400-PS-AG, (VE=50St)
Artikelnummer. 10610732 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10610732 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10610732 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731865
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Starker PS/DVB-Kationenaustauscher, Ag+-Form
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Halogenidionen aus Wasser
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-Ag+ Kassette
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung