Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMAFIX 200-PS-Ag+ Füllmenge: 200 mg, (VE=50 Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Porengröße:
100 Å
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | PS/DVB-Copolymer |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RP- und Ionenchromatographie |
| Partikelgröße | 100 μm |
| Sorbens | Chromafix PS-Ag+ |
| Typ | SPE-Kartusche |
| Porengröße | 100 Å |