Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ba2+ Kartuschen
Artikelnummer. 10402052 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
280mg
550mg
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
10402052 550mg 50 Stück
10308601 280mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402052 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731870
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Starker PS/DVB-Kationenaustauscher, Ba2+-Form
Säulenbettgewicht 550mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Sulfat-Ionen aus Wasser
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-Ba2+ Kassette
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung