Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ Kartuschen
Artikelnummer. 12471718 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
430 g
900 g
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Packungsgröße
12471718 900 g 50 Stück
10030332 430 g 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12471718 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731863
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Entfernung oder Konzentration von Kationen aus Wasser, Senkung des pH-Werts von Basisproben für Standardprotokoll. Macherey-Nagel™ Chromafix™ Die PS-H + SPE-Kartusche ist eine polymerbasierte SPE-Phase für die RP- und Ionenchromatographie.
Diese Polymer-SPE-Phasen werden für die Entfernung störender Verbindungen und die Anreicherung der Analyten in der Umkehrphase und der Ionenchromatographie verwendet.
  • Starker PS/DVB-Kationenaustauscher mit einer H+-Formkapazität von 2,9 meq/g
  • Sehr geringer Schwellungsgrad, daher sehr gut für die Chromatographie geeignet
  • Zuverlässige Funktion über den gesamten pH-Bereich von 0 bis –14
  • Verbessert die chromatographische Trennung, wenn sich die störenden Komponenten mit dem Analyten überlappen
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule, da störende Komponenten die Verpackung blockieren können
Spezifikation
Basismaterial Starker PS/DVB-Kationenaustauscher, H+-Form
Säulenbettgewicht 900 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung oder Konzentration von Kationen aus dem Wasser Verringerung des pH-Werts von Basisproben
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-H+ Kassette
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung
Röhrchengröße L