Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ Kartuschen
Artikelnummer. p-8012081 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
430 g
900 g
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10030332
Marke: Macherey-Nagel™ 731861
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Entfernung oder Konzentration von Kationen aus Wasser, Senkung des pH-Werts von Basisproben für Standardprotokoll. Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ SPE Kassette ist eine polymerbasierte SPE-Phase für die RP- und Ionenchromatographie.
Diese Polymer-SPE-Phasen werden für die Entfernung störender Verbindungen und die Anreicherung der Analyten in der Umkehrphase und der Ionenchromatographie verwendet.
  • Starker PS/DVB Kationenaustauscher mit H+-Formkapazität von 2.9 meq/g.
  • Sehr geringer Schwellungsgrad, daher sehr gut für die Chromatographie geeignet
  • Zuverlässige Funktion über den gesamten pH-Bereich von 0 bis 14
  • Verbessert die chromatographische Trennung, wenn sich die störenden Komponenten mit dem Analyten überlappen
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule, da störende Komponenten die Verpackung blockieren können
Spezifikation
Basismaterial Starker PS/DVB-Kationenaustauscher, H+-Form
Säulenbettgewicht 430 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung oder Konzentration von Kationen aus dem Wasser Verringerung des pH-Werts von Basisproben
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-H+ Kassette
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung
Röhrchengröße M