Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMAFIX 200-PS-OH- Füllmenge: 200 mg, (VE=50 Stck.)
Artikelnummer. 10796132 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10796132 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10796132 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731868
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Starker PS/DVB-Kationenaustauscher, OH-Form
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung oder Konzentration von Anionen aus Wasser; Erhöhung des pH-Werts von sauren Proben
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-OH-Kartuschen
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung