Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMAFIX Clean-up Kartuschen für Ionen- chromatographie 400-PS-RP, (VE=50St)
Artikelnummer. 10105141 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10105141 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10105141 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731875
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Hydrophobes PS/DVB-Copolymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von schädlichen organischen Komponenten aus Wasser
Partikelgröße 100 μm
Typ Chromafix PS-RP Kartusche
Porengröße 100 Å
Menge 50/Packung