Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Kartusche
Artikelnummer. 10175041 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 220 mg
Adsorptionsgewicht: 450 mg
Adsorptionsgewicht: 920 mg
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
10175041 Adsorptionsgewicht: 220 mg 50 Stück
10135091 Adsorptionsgewicht: 450 mg 50 Stück
10145091 Adsorptionsgewicht: 920 mg 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175041 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 731831
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Beschreibung Adsorptionsgewicht: 220 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aminosäuren, Aminen, Chlorophyll, PCBs
Partikelgröße 45 μm
Sorbens SA
Typ Chromafix SA Kartusche
Porengröße 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g