Learn More
Chroman-6-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10316764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10113514 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32804DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55745-97-6
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD08146589
InChI-Schlüssel YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Chromen-6-Carbaldehyd
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-6-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%